Få mere at vide
Calcium Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10426932 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10426932 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10426932 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLCA12X
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ca1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 30 elementer på ppb-niveau.
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel Ca
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Ca]
IUPAC navn kalcium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HCl
Molekylvægt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:29320
Grad Forsikring
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.