Få mere at vide
Calcium Standard For ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11969472 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11969472 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
10672903 250 mL Triple-udvasket LDPE flaske 250ml
10204532 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11969472 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLCA23Y
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ca10.000μ g/ml
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Chemical Identifiers
CAS 7440-70-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Ca
Molekylvægt (g/mol) 40.08
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC navn kalcium
SMIL [Ca]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 30 elementer på ppb-niveau.
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
compliance-icons
Product Identifier
  • 10,000 ug/mL Calcium
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, calciumcarbonate
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug