Få mere at vide
Calciumsilicid, tek. Ca≈ 30 %, kan indeholde op til 5 % Fe, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale, der bruges i farmaceutiske mellemprodukter. Det er en ideel forbindelse af deoxideringsmiddel og desulfurizer, som kan bruges til produktion af mange typer rustfrit stål. Det bruges også som podemiddel og additiv i støbejern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium silicide |
| Smeltepunkt | ∼1000°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1405 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in cold water, decomposes in hot water |
| Formel vægt | 96.25 |
| Grad | Teknisk |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ca ≈30%, may contain up to 5% Fe |
| Vis mere |