Få mere at vide
Calcium silicid, tekniker.
Artikelnummer. 11376978
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376978 500 g 500g
11386978 10 g 10g
11366978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014676.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12013-56-8 | CaSi2 | 96,248 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale, der bruges i farmaceutiske mellemprodukter. Det er en ideel forbindelse af deoxideringsmiddel og desulfurizer, som kan bruges til produktion af mange typer rustfrit stål. Det bruges også som podemiddel og additiv i støbejern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12013-56-8
Molekylær formel CaSi2
Molekylvægt (g/mol) 96.248
MDL nummer MFCD00015977
InChI nøgle XXCKHUMTXOCLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym calciumdisilicid, ? 1-silylcalcio-? 1-silanylidyne
PubChem CID 13848147
IUPAC navn calcium;silicium(1-)
SMIL [Si-].[Si-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium silicide
Smeltepunkt ∼1000 °C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 2.5 g/mL
FN nummer UN1405
Opløselighedsinformation Uopløselig i koldt vand, nedbrydes i varmt vand
Formel vægt 96.25
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ca ≈30%, may contain up to 5% Fe