Få mere at vide
Calciumsilicid, tek. Ca≈ 30 %, kan indeholde op til 5 % Fe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366978
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366978 100 g 100g
11386978 10 g 10g
11376978 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014676.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12013-56-8 | CaSi2 | 96.248 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale, der bruges i farmaceutiske mellemprodukter. Det er en ideel forbindelse af deoxideringsmiddel og desulfurizer, som kan bruges til produktion af mange typer rustfrit stål. Det bruges også som podemiddel og additiv i støbejern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12013-56-8
Molekylær formel CaSi2
Molekylvægt (g/mol) 96.248
MDL nummer MFCD00015977
InChI nøgle XXCKHUMTXOCLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym calciumdisilicid, ? 1-silylcalcio-? 1-silanylidyne
PubChem CID 13848147
IUPAC navn calcium;silicium(1-)
SMIL [Si-].[Si-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium silicide
Smeltepunkt ∼1000°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN1405
Opløselighedsinformation Insoluble in cold water, decomposes in hot water
Formel vægt 96.25
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ca ≈30%, may contain up to 5% Fe
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.5 g/mL