Få mere at vide
Calcium silicate, meta, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308747
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11308747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035843.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-39-0
Molekylær formel CaO3Si
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00015979
InChI nøgle OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
IUPAC navn calcium;dioxido(oxo)silane
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium silicate
Smeltepunkt 1540°C
Navn note meta
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 116.16
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 2.9 g/cm3 at 20°C