Få mere at vide
Calciumpyruvat (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30341945
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30341945 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30341945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC145658250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Pyruvate (Technical Grade)
CAS 52009-14-0
Molekylær formel C6H6O6Ca
Mængde 250 mg
Synonym Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (2:1), Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (9CI), Calcium pyruvate, Calcium 2-oxopropanoate, Calcium α-ketopropionate, Pyruvic acid calcium salt, 2-Oxopropanoic acid hemicalcium salt
InChI formel InChI=1S/2C3H4O3.Ca/c2*1-2(4)3(5)6;/h2*1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
SMIL [Ca+2].CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC navn calcium; 2-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 214.18
Formel vægt 213.979