Få mere at vide
Calciumpyruvat, 96%
Artikelnummer. 11410688
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410688 25 g 25g
11420688 100 g 100g
11430688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25204.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52009-14-0 | C6H6CaO6 | 214,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52009-14-0
Molekylær formel C6H6CaO6
Molekylvægt (g/mol) 214.186
MDL nummer MFCD00037199
InChI nøgle UZWMCCLZMHPPKW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium pyruvate, calcium 2-oxopropanoate, unii-9v2cqz19n4, 2-oxo-propanoic acid calcium salt, calcium pyruvate, anhydrous, propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt, pyruvic acid calcium salt, calcium pyruvic, acmc-20ali9, calcium dipyruvate
PubChem CID 9859191
IUPAC navn calcium;2-oxopropanoat
SMIL CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium pyruvate
Navn note anhydrous
Mængde 25 g
Formel vægt 214.19
Procent renhed 97%