Få mere at vide
Calciumpropionat, TRC
Artikelnummer. 30331785
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30331785 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30331785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1426651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionic acid calcium salt
CAS 4075-81-4
Molekylær formel 2 C3 H5 O2 . Ca
Mængde 1 g
Synonym Propanoic acid, calcium salt (2:1) (ACI), Propanoic acid, calcium salt (9CI), Propionic acid, calcium salt (8CI), Bioban-C, Calcium dipropionate, Calcium propanoate, Calcium propionate, Di(propanoyloxy)calcium, Propionic acid calcium
InChI formel InChI=1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
SMIL [Ca+2].CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-]
IUPAC navn calcium; propanoat
Molekylvægt (g/mol) 186.22
Formel vægt 186.0205