Få mere at vide
Calciumpropionathydrat, 97%
Artikelnummer. 11417217
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417217 500 g 500g
11427217 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14994.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4075-81-4
Molekylær formel C6H10CaO4
Molekylvægt (g/mol) 186.22
MDL nummer MFCD00167354
InChI nøgle BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
IUPAC navn calcium;propanoat
SMIL [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium propionate hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1698
Formel vægt 186.22 (Anhydrous)
Procent renhed 97%