Få mere at vide
Calciumpropionat, 98+%
Artikelnummer. 10772202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772202 1 kg Plastflaske 1kg
10268333 5 kg Plast tromle 5kg
10618904 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403900010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    426.65 DKK / 1kg
    Spare 83.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4075-81-4
Molekylær formel C6H10CaO4
Molekylvægt (g/mol) 186.22
MDL nummer MFCD00167354
InChI nøgle BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
IUPAC navn calcium;propanoat
SMIL [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium propionate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
pH 6,9 til 9,0 (10% soln.)
Tab ved tørring 4% maks. (105 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (på tørt stof) (Complexometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3CH2COO)2Ca
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 1700
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 260 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i methanol og ethanol, praktisk talt uopløselig i acetone og benzen
Formel vægt 186.22
Procent renhed 98+%
Uopløseligt stof 0,3% maks. (i vand)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller