missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Calcium polystyrene sulfonate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16401099
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16401099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16401099 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107929

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Calcium polystyrene sulfonate is an ion-exchange resin used for reducing blood levels of potassium. Calcium polystyrene sulfonate is used to treat hyperkalemia in patients with chronic kidney disease (CKD).

Calcium polystyrene sulfonate is an ion-exchange resin used for reducing blood levels of potassium. Calcium polystyrene sulfonate is used to treat hyperkalemia in patients with chronic kidney disease (CKD).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Calcium polystyrene sulfonate
Fysisk form Solid
CAS 37286-92-3
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel (C8H8O3S)x.xCa
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Poly(styrenesulfonic acid) calcium salt
Opløselighedsinformation DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣1M HCl : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 1 with HCl) (insoluble)
SMIL [Calcium polystyrene sulfonate]
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.