Få mere at vide
Calcium, plasma standard solution, Specpure™ Ca 10,000μg/mL Artikelnummer.: 11332338
Calcium, plasma standard solution, Specpure™ Ca 10,000μg/mL
Artikelnummer. p-7049446
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11332338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014407.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00085314
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium plasma standard solution
Navn note Ca 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration CaCO3 in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 50 mL
Grad Specpure™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1564414 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/06/2025 Artikelnummer
Partinummer1564415 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/06/2025 Artikelnummer
Partinummer1521895 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2025 Artikelnummer014407.AD,014407.AE,014407.AP
Partinummer1521893 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 Artikelnummer014407.AD,014407.AE,014407.AP
Partinummer1521894 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/01/2025 Artikelnummer014407.AD,014407.AE,014407.AP
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Calcium, plasma standard solution, Specpure™ Ca 10,000μg/mL >