Få mere at vide
Calciumphosphat tribasisk, pulver NF, FCC, Macron Fine Chemicals™
Beskrivelse
- Møder FCC Krav
- GMP Fremstillet produkt
- Møder NF Krav
- Mad GMP Fremstillet produkt
- FORSIGTIG: Til fremstilling, forarbejdning eller ompakning
- Bulk Pharmaceutical Chemical
- Bulk Food Chemical
- Ingen klasse 1,2,3 eller andre opløsningsmidler anvendes eller produceres i fremstillingen eller oprensningen af produktet.
- Metalliske rester: Ingen metalkatalysatorer eller metalreagenser, som defineret af EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000, anvendes i produktionen af
dette materiale.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1306-06-5 |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 34,0 til 40,0% |
| Molekylær formel | Ca5HO13P3 |
| MDL nummer | MFCD00010904 |
| InChI nøgle | XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D |
| SMIL | [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
| IUPAC navn | pentacalciumhydroxidtrifosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 502.31 |
| Identifikation | Bestå test |
| Vis mere |