Få mere at vide
Calcium Phosphate Tribasic, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11402411 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11402411 25 g
11412411 100 g
11422411 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402411 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219380525
Kemiske identifikatorer
CAS 12167-74-7
Molekylær formel Ca3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 310.17
MDL nummer MFCD00010904
InChI nøgle QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
IUPAC navn tricalciumdiphosphat
SMIL [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Phosphate Tribasic
Mængde 25 g
Formel vægt 502.3
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.