Få mere at vide
Calciumphosphat tribasisk, 34-40% Ca, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256946
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11364257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036731.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12167-74-7 | Ca3O8P2 | 310.17 g/mol
Anvendes i pulveriserede krydderier som antiklumpningsmiddel og babypulver. Det er udgangsmaterialet til fremstilling af fosforsyre og gødning. Ansat i vævserstatning til reparation af knogledefekter og fungerer som lægemiddelbærer for lægemiddellevering til knoglen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12167-74-7
Molekylær formel Ca3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 310.17
MDL nummer MFCD00010904
InChI nøgle QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
IUPAC navn tricalciumdiphosphat
SMIL [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate tribasic
Navn note tribasic
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 34-40% Ca
Opløselighedsinformation Partially soluble in water.
Formel vægt 1004.67
Udseende White powder
Tæthed 3.14g/cm3 at 20°C