Få mere at vide
Calciumphosphat tribasisk, 34-40% Ca, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364257
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364257 500 g 500g
11344257 2 kg 2kg
11354257 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036731.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12167-74-7 | Ca3O8P2 | 310.17 g/mol
Anvendes i pulveriserede krydderier som antiklumpningsmiddel og babypulver. Det er udgangsmaterialet til fremstilling af fosforsyre og gødning. Ansat i vævserstatning til reparation af knogledefekter og fungerer som lægemiddelbærer for lægemiddellevering til knoglen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12167-74-7
Molekylær formel Ca3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 310.17
MDL nummer MFCD00010904
InChI nøgle QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
IUPAC navn tricalciumdiphosphat
SMIL [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate tribasic
Navn note tribasic
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 34-40% Ca
Opløselighedsinformation Partially soluble in water.
Formel vægt 1004.67
Udseende White powder
Tæthed 3.14g/cm3 at 20°C