Få mere at vide
Calciumfosfat (pyro), 96% min
Artikelnummer. 11493830
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493830 1 kg 1kg
11413840 250 g 250g
11403840 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089836.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7790-76-3 | Ca2O7P2 | 254,10 g/mol
Calciumphosphat bruges til fremstilling af fosforsyre og gødning. Det bruges i bagning som syren i et hævemiddel. Det bruges også i osteprodukter. Denne forbindelse er også blevet brugt til gentransfektion af celler. Det bruges også til udvikling af kontrastmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-76-3
Molekylær formel Ca2O7P2
Molekylvægt (g/mol) 254.10
MDL nummer MFCD00015983
InChI nøgle JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J
Synonym calcium pyrophosphate, calcium diphosphate, dicalcium diphosphate, unii-x69nu20d19, dicalcium pyrophosphate, alpha-calcium pyrophosphate, calcium phosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt, calcium pyrophosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt 1:2
PubChem CID 24632
ChEBI CHEBI:32598
IUPAC navn dicalcium;phosphonatphosphat
SMIL [Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate (pyro)
Smeltepunkt 1230 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Tæthed 3.09 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i saltsyre og salpetersyre. Uopløselig i vand.
Formel vægt 254.1
Procent renhed ≥96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium phosphate (pyro)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphosphoric acid, calcium salt