Få mere at vide
Calciumfosfat (pyro), 96% min
Description
Calciumphosphat bruges til fremstilling af fosforsyre og gødning. Det bruges i bagning som syren i et hævemiddel. Det bruges også i osteprodukter. Denne forbindelse er også blevet brugt til gentransfektion af celler. Det bruges også til udvikling af kontrastmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Calcium phosphate (pyro) |
| Smeltepunkt | 1230 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.09 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i saltsyre og salpetersyre. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 254.1 |
| Procent renhed | ≥96% |