Få mere at vide
Calciumphosphat, Pulver, BAGER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15597904 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15597904 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15597904 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 143005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Phosphate
CAS 7757-93-9
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel CaHO4P
MDL nummer MFCD00010909
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
InChI nøgle FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn calcium;hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 136.06
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Formel vægt 136.06
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.30kg