Få mere at vide
Calciumphosphat, monobasisk, 90%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium phosphate, monobasic |
| CAS | 7758-23-8 |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 88% min. (Complexometry) |
| Molekylær formel | CaH4O8P2 |
| Lineær formel | Ca(H2PO4)2 |
| MDL nummer | MFCD00010898 |
| Merck Index | 15,1695 |
| Synonym | calcium biphosphate, monobasic calcium phosphate, calcium dihydrogen phosphate, acid calcium phosphate, primary calcium phosphate, monocalcium orthophosphate, c 38 phosphate, calcium diorthophosphate, monocalcium phosphate, monobasic, calcium dihydrogen orthophosphate |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium phosphate, monobasic
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.