Få mere at vide
Calciumphosphat dibasisk, Puriss. pa, vandfri,> 98,5 % (KT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16615763
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16615763 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16615763 Leverandør Fluka Leverandørnr. 2117725KG
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate dibasic
CAS 7757-93-9
Farve Hvid
CAS Max % 1
Mængde 25 kg
Molekylær formel CaHO4P
Lineær formel CaHPO4
Synonym Calcium hydrogen phosphate
InChI nøgle FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn calciumhydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 136.06
Grad ACS