Få mere at vide
Calciumphosphat dibasisk, puris. pa,> 98,5 % (KT), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Phosphate Dibasic |
| Smeltepunkt | ≥450°C |
| Farve | White |
| Fysisk form | Anhydrous |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | CaHPO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 136.06g/mol |
| Procent renhed | >98.5% (KT) |
| Grad | puriss. p.a. |
| Vis mere |