Tekniske data
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Phosphate Dibasic |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 136.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?