Få mere at vide
Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate, Honeywell™
Artikelnummer. 15660720 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15660720 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15660720 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 042311KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
CAS 7789-77-7
Mængde 1 kg
Molekylær formel CaH5O6P
Lineær formel CaHPO4 · 2H2O
MDL nummer MFCD00149621
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
InChI nøgle XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
IUPAC navn calcium;hydrogen phosphate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 172.086
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Formel vægt 172.09g/mol
Procent renhed 98 to 102.5%
Grad puriss.