Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium phosphate, dibasic dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry) |
| Lineær formel | CaHPO4·2H2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 0.2g/L (25°C) |
| Formel vægt | 172.09 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Ekstra ren |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium phosphate, dibasic dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.