Få mere at vide
Calcium phosphate, dibasic, 98+%, for analysis, anhydrous
Artikelnummer. 12675027 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12675027 50 g Plastflaske 50g
12665027 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12675027 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446430500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-93-9
Molekylær formel CaHO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.06
MDL nummer MFCD00010909
InChI nøgle FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC navn calcium;hydrogenphosphat
SMIL [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate, dibasic
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98.0 to 103% (Complexometry)
Lineær formel CaHPO4
Merck Index 15,1694
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 136.06
Procent renhed ≥98%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske