Få mere at vide
Calcium phosphate, dibasic, 98+%, for analysis, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium phosphate, dibasic |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 98.0 to 103% (Complexometry) |
| Lineær formel | CaHPO4 |
| Merck Index | 15,1694 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Formel vægt | 136.06 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Analyser |
| Emballage | Plastflaske |