Få mere at vide
Calcium phosphate, dibasic, 97%, pure, anhydrous
Artikelnummer. 10770911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10770911 1 kg Plastflaske 1kg
10318400 25 g Plastflaske 25g
11375922 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10770911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215710010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-93-9
Molekylær formel CaHO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.06
MDL nummer MFCD00010909
InChI nøgle FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC navn calcium;hydrogenphosphat
SMIL [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate, dibasic
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 96% min. (Complexometry)
Lineær formel CaHPO4
Merck Index 15,1694
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 136.06
Procent renhed 97%
Grad Ren
Emballage Plastflaske