Få mere at vide
Calcium phosphate, for analysis, 35-40% (Ca), mixture of Calcium phosphates
Artikelnummer. 12604967 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12604967 1 kg 1kg
12614967 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12604967 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213480010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-87-4
Molekylær formel Ca3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 310.18
InChI nøgle QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC navn tricalcium; diphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate
Smeltepunkt 1670.0°C
Navn note c.p.
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 35-40%
Lineær formel Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Formel vægt 310.18
Procent renhed 35 to 40% (Ca)
Grad Analyser
Emballage Plastflaske