Få mere at vide
Calciumfosfat, 96%, rent, blanding af calciumfosfater
Artikelnummer. 12075390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12075390 5 kg 5kg
12065390 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12075390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446390050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-87-4
Molekylær formel Ca3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 310.18
InChI nøgle QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC navn tricalcium; diphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate
Smeltepunkt 1670.0 °C
Mængde 5 kg
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 95% min. (Kompleksometri)
Lineær formel Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,1 g/L (25 °C)
Formel vægt 310.18
Procent renhed 96%
Grad Ren