Få mere at vide
Calciumfosfat, 96%, rent, blanding af calciumfosfater
Artikelnummer. 12065390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12065390 1 kg 1kg
12075390 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12065390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 DKK
    504.65 DKK / 1kg
    Spare 90.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-87-4
Molekylær formel Ca3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 310.18
InChI nøgle QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC navn tricalcium; diphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Calcium phosphate
Smeltepunkt 1670.0 °C
Mængde 1 kg
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 95% min. (Kompleksometri)
Lineær formel Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,1 g/L (25 °C)
Formel vægt 310.18
Procent renhed 96%
Grad Ren
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.