Få mere at vide
Melford Calciumfosfat
Artikelnummer. 30018135
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30018135 500 g
1 options
Artikelnummer. 30018135 Leverandør Melford Leverandørnr. C20050500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 7789-77-7
  • Molekylformel: CaHPO 4 2H 2 O
  • Molekylvægt: 172,1 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Phosphate
CAS 7789-77-7
Mængde 500 g
Molekylær formel CaHPO4-2H2O