Få mere at vide
Calcium peroxide, typically 65%
Artikelnummer. p-7049753
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11348007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 021157.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gummi stabilisator
Calciumperoxid bruges som gummistabilisator, der anvendes i forskellige områder af industri og landbrug. I landbruget bruges det som iltgødning og bruges også til forsåning af risfrø. Det bruges som melblegemiddel og forbedringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-79-9
Molekylær formel CaO2
Molekylvægt (g/mol) 72.076
MDL nummer MFCD00015988
InChI nøgle LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium peroxide, calcium dioxide, calper, calper g, unii-7fro2eno91, peroxidocalcium, calciumperoxid, kalziumperoxid, calcium peroxide ca o2, hsdb 965
PubChem CID 14779
ChEBI CHEBI:48233
IUPAC navn calcium; peroxid
SMIL [O-][O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium peroxide
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN1457
Merck Index 14,1689
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Soluble in acids
Formel vægt 72.08
Procent renhed 65% (typically)
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive