Få mere at vide
Calcium peroxide, typically 65%
Beskrivelse
Calciumperoxid bruges som gummistabilisator, der anvendes i forskellige områder af industri og landbrug. I landbruget bruges det som iltgødning og bruges også til forsåning af risfrø. Det bruges som melblegemiddel og forbedringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium peroxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1457 |
| Merck Index | 14,1689 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water; Soluble in acids |
| Formel vægt | 72.08 |
| Procent renhed | 65% (typically) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Moisture sensitive |