Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium perchlorate tetrahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | CaCl2O8·4H2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Formel vægt | 311.04 |
| Procent renhed | 12.2 to 13.5% (Calcium) |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium perchlorate tetrahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.