Få mere at vide
Calciumperchlorathydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Calciumperchlorathydrat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium perchlorate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| FN nummer | UN1455 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 238,98 (Vandfri) |
| Grad | Reagens |