Få mere at vide
Calciumpantothenat, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517914 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15517914 1 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 1kg
1 options
Artikelnummer. 15517914 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 144308
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-05-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 137-08-6
Molekylær formel C18H32CaN2O10
Molekylvægt (g/mol) 476.54
MDL nummer MFCD00002766
InChI nøgle FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC navn calciumbis(3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoat)
SMIL [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Pantothenate
Mængde 1 kg
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Formel vægt 476.54
Procent renhed 98.8%
Grad USP