Få mere at vide
Calciumpantothenat, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15507914 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15507914 25 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 25g
15517914 1 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15507914 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 144303
Kemiske identifikatorer
CAS 137-08-6
Molekylær formel C18H32CaN2O10
Molekylvægt (g/mol) 476.54
MDL nummer MFCD00002766
InChI nøgle FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC navn calciumbis(3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoat)
SMIL [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Pantothenate
Mængde 25 g
Formel vægt 476.54
Grad USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund