Få mere at vide
Calciumpantotenat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458699
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458699 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458699 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1499.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Calciumpantotenat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Pantothenate
CAS 137-08-6
Analyt- eller komponentnavne Calcium Pantothenate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C9 H16 N O5 . Ca
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Calcium bis[3-[[(2 R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7 CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8 CI), (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X
InChI formel InChI=1 S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14 H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
SMIL [Ca+2 ].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-]
IUPAC navn calcium; 3-[[(2 R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanyl]amino]propanoat
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 476.53
Mængde 10 mg
Formel vægt 476,1683 g/mol