Få mere at vide
Calciumoxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium oxide |
| CAS | 1305-78-8 |
| Molekylær formel | CaO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Airlock, Bell CML 41, Bell CML(E), Bell CML(P), Borumikku, Burnt lime, CA 602, CAC 20209A, CML 21, CML 31, CML 35, CML 35S, CSQ, Calcia, Calcia (CaO), Calciogreen, Calcium monoxide, Caloxal CPA, Caloxol CP 2, Caloxol W 3, Caltrac |
| InChI formel | InChI=1S/Ca.O |
| SMIL | O=[Ca] |
| IUPAC navn | oxocalcium |
| Molekylvægt (g/mol) | 56.077 |
| Formel vægt | 55.9575 |