Få mere at vide
Calciumoxid, TRC
Artikelnummer. 30331011
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30331011 25 g
1 options
Artikelnummer. 30331011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC14565025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Mængde 25 g
Synonym Airlock, Bell CML 41, Bell CML(E), Bell CML(P), Borumikku, Burnt lime, CA 602, CAC 20209A, CML 21, CML 31, CML 35, CML 35S, CSQ, Calcia, Calcia (CaO), Calciogreen, Calcium monoxide, Caloxal CPA, Caloxol CP 2, Caloxol W 3, Caltrac
InChI formel InChI=1S/Ca.O
SMIL O=[Ca]
IUPAC navn oxocalcium
Molekylvægt (g/mol) 56.077
Formel vægt 55.9575