Få mere at vide
Calciumoxid, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256945
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11317618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033299.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Polyethylenoxid anvendes som smøremidler til gummiforme, tekstiler, metalbearbejdning og keramikproduktion. Yderligere bruges det i fødevareemballage, vandbaseret maling, polermiddel, papirbelægninger, dispergeringsmidler og kemiske mellemprodukter. Derudover bruges det til at give viskositet til og modificere strømmen af vandige opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC navn oxocalcium
SMIL [O--].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850°C
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
Smeltepunkt 2572°C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water with generation of heat,and forming Ca(OH)2,in acids,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
Formel vægt 56.08
Grad Reagens
Brydningsindeks 1.83
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 3.25-3.38
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide, Reagent Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium oxide