Få mere at vide
Calciumoxid, reagenskvalitet
Beskrivelse
Polyethylenoxid anvendes som smøremidler til gummiforme, tekstiler, metalbearbejdning og keramikproduktion. Yderligere bruges det i fødevareemballage, vandbaseret maling, polermiddel, papirbelægninger, dispergeringsmidler og kemiske mellemprodukter. Derudover bruges det til at give viskositet til og modificere strømmen af vandige opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2850 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium oxide |
| Smeltepunkt | 2572 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Brydningsindeks | 1.83 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 3.25-3.38 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved varmegenerering og dannelse af Ca(OH)2, i syrer og glycerol. Uopløselig i alkohol Opløselig i vand. Uopløseligt i methanol, diethylether og n-oktanol. |
| Formel vægt | 56.08 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium oxide, Reagent Grade
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide