Få mere at vide
Calcium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis, excluding other alkaline earth and alkali metals 130ppm max)
Artikelnummer. p-3256944
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
Artikelnummer. 11350929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010684.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Calciumoxid har bred anvendelse i industrien. Det bruges til fremstilling af porcelæn, cement, mørtler og glas. Det bruges også til afsvovling af røggas i kraftværker, rensning af sukker, tørring af opløsningsmidler/reagenser, fremstilling af blegepulver, calciumcarbid og calciumcyanamid. Det finder også anvendelse i blødgøringsmidler, kemisk genvinding på Kraft papirmassefabrikker, biodieselproduktion og i olieindustrien til påvisning af spor af vand. I landbruget bruges det til at genoprette pH i sur jord (kalkning). Det er nyttigt som en grundlæggende katalysator& syreopfanger i flere organiske transformationer, for eksempel i Arndt-Eistert Syntese af alfa-diazoketoner, syntese af heterocykler og oximer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850°C
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
Smeltepunkt 2572°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.998% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. Soluble in glycerol.
IUPAC navn oxocalcium
Formel vægt 56.08
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.83
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende White powder
Tæthed 3.37