Få mere at vide
Calciumoxid, Puratronic™ 99,998% (metalbasis, eksklusive andre jordalker og alkalimetaller maks. 130 ppm)
Artikelnummer. 11390929
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390929 250 g 250g
11350929 2 g 2g
11370929 10 g 10g
11360929 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11390929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010684.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56,08 g/mol
Calciumoxid har bred anvendelse i industrien. Det bruges til fremstilling af porcelæn, cement, mørtler og glas. Det bruges også til afsvovling af røggas i kraftværker, rensning af sukker, tørring af opløsningsmidler/reagenser, fremstilling af blegepulver, calciumcarbid og calciumcyanamid. Det finder også anvendelse i blødgøringsmidler, kemisk genvinding på Kraft papirmassefabrikker, biodieselproduktion og i olieindustrien til påvisning af spor af vand. I landbruget bruges det til at genoprette pH i sur jord (kalkning). Det er nyttigt som en grundlæggende katalysator& syreopfanger i flere organiske transformationer, for eksempel i Arndt-Eistert Syntese af alfa-diazoketoner, syntese af heterocykler og oximer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
Smeltepunkt 2572 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.83
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 99,998 % (metalbasis)
Tæthed 3.37
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Uopløseligt i ethanol. Opløselig i glycerol.
IUPAC navn oxocalcium
Formel vægt 56.08