Få mere at vide
Calcium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis, excluding other alkaline earth and alkali metals 130ppm max)
Produktkod. 11350929
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11350929 2 g 2g
11370929 10 g 10g
11360929 50 g 50g
11390929 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11350929 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 010684.04
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Calciumoxid har bred anvendelse i industrien. Det bruges til fremstilling af porcelæn, cement, mørtler og glas. Det bruges også til afsvovling af røggas i kraftværker, rensning af sukker, tørring af opløsningsmidler/reagenser, fremstilling af blegepulver, calciumcarbid og calciumcyanamid. Det finder også anvendelse i blødgøringsmidler, kemisk genvinding på Kraft papirmassefabrikker, biodieselproduktion og i olieindustrien til påvisning af spor af vand. I landbruget bruges det til at genoprette pH i sur jord (kalkning). Det er nyttigt som en grundlæggende katalysator& syreopfanger i flere organiske transformationer, for eksempel i Arndt-Eistert Syntese af alfa-diazoketoner, syntese af heterocykler og oximer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kogepunkt 2850°C
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
Smeltepunkt 2572°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.998% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. Soluble in glycerol.
IUPAC navn oxocalcium
Formel vægt 56.08
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.83
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende White powder
Tæthed 3.37
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.