Få mere at vide
Calciumoxid, naturlig, blokke, Scharlab
Beskrivelse
- Synonymer: Kalk, kaustisk; Blød kalk
- Molekylformel: CaO
- Molær masse: 56,08 g/mol
- CAS: 1305-78-8
- EIN ECS nr.: 215-138-9
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2850 °C |
| Smeltepunkt | 2580 °C |
| CAS | 1305-78-8 |
| Fysisk form | Blok |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | CaO |
| MDL nummer | MFCD00010911 |
| Synonym | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
| InChI nøgle | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [O--].[Ca++] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium oxid,natural, granulated
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.