Få mere at vide
Calciumoxid, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691090 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
20kg
5kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691090 2.5 kg 2.5kg
15681090 1 kg 1kg
15611100 5 kg 5kg
15621100 6 x 1 kg Pakke med 6
15601100 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15691090 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 120472.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 DKK
    469.82 DKK / 2.5kg
    Spare 60.18 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss., opfylder FCC's analytiske specifikation, 96-100,5% (ex antændt stof), pulver (fint)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Oxide
Navn note Opfylder den analytiske specifikation fra FCC
Fysisk form fint pulver
Mængde 2.5 kg
Tæthed 3,3 g/ml ved 25 °C
Lineær formel CaO
FN nummer 1910
IUPAC navn oxocalcium
Formel vægt 56,08 g/mol
Procent renhed 96 til 100,5% (eks antændt stof)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide