Få mere at vide
Calciumoxid, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681090 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
20kg
5kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15681090 1 kg 1kg
15691090 2.5 kg 2.5kg
15611100 5 kg 5kg
15621100 6 x 1 kg Pakke med 6
15601100 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15681090 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 120471KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss., opfylder FCC's analytiske specifikation, 96-100,5% (ex antændt stof), pulver (fint)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Oxide
Navn note Meets analytical specification of FCC
Fysisk form fint pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel CaO
FN nummer 1910
IUPAC navn calciumoxidandiid
Formel vægt 56.08g/mol
Procent renhed 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Grad puriss.
Tæthed 3.3g/mL at 25°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide